L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium, Bioréactif pour l'électrophorèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-4-(2-sulpho-4-[4-sulphophenylazo]phenylazo)-2,7-naphthalenedisulphonic acid sodium salt, CI 27195, Ponceau, 3-Hydroxy-4-((2-sulpho-4-((4-sulphophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulphonic acid, tetrasodium salt
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
P3504-100G P3504-10G P3504-50G
P3504-100GEA 298 EUR InStock
P3504-100G P3504-10G P3504-50G
3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium, Bioréactif pour l'électrophorèse, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium
Ponceau S is the sodium salt of a diazo dye. It is used to make a stain for rapid reversible staining of protein bands on nitrocellulose or PVDF membranes (Western blots) and also for staining protein on cellulose acetate membranes. The stain is reversed with water washes and aids in subsequent immunological detection. The following are two common stain formulations: 0.1% Ponceau S (w/v) in 5% acetic acid 2% Ponceau S (w/v) in 30% TCA, 30% sulfosalicylic acid.
  • Ponceau S has been used for membrane staining (Western blotting)
Formule: C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
MW: 760.56 g/mol
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00003892
Numéro CAS: 6226-79-5
EINECS: 228-319-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00732e6c5db3fa4d9811900b38dc089c2eee2b41&vid=ae83338aee7cdb702d714e8689bc41725c033bde&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Infrared spectrum Conforms to Structure
Solubility (Turbidity) Clear
Solubility (Colour)
c = 4mg/4ml; Water
Red to Very Dark Red
Suitability
Suitable for Use as a Stain in Electrophoresis
Suitable
Wavelength
C = 0.015 G/L, Di water
518 - 522 nm
Extinction Coefficient ≥33000
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité