Noir amido 10B
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11374.14 A11374.22
A11374.14EA 39.7 EUR InStock
A11374.14 A11374.22
Noir amido 10B
4-Amino-5-hydroxy-3-(4-nitrophénylazo)-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de sodium
CAS No.: 1064-48-8 Molecular Formula: C22H14N6Na2O9S2 Formula Weight: 616.49 Odour: Odourless pH: 9.0 Beilstein Reference: 5374263
Formule: C₂₂H₁₄N₆Na₂O₉S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004017
Numéro CAS: 1064-48-8
EINECS: 213-903-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité