L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Noir amido 10B 80% Dye, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: Sodium 4-amino-5-hydroxy-3-((4-nitrophenyl)diazenyl)-6-(phenyldiazenyl)naphthalene-2,7-disulphonate, Amido Black 10B
MQ200
195243-100G 195243-25G
195243-100GEA 182 EUR InStock
195243-100G 195243-25G
Noir amido 10B 80% Dye, Sigma-Aldrich®
4-Amino-5-hydroxy-3-(4-nitrophénylazo)-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de sodium
Naphthol blue black (NBB) is an textile diazo dye, with high photo- and thermal-stability. Photoelectrochemical degradation of this dye yields colorless quinone as end product. Pure grade of NBB is generally used for dyeing foodstuffs, drugs and cosmetics. It is also used as a protein stain in chromatography and electrophoresis and as a biological stain. Commercial grade of NBB is a widely used textile dye. It is used in dyeing wool, nylon, silk and in textile printing. In addition, it is also employed for colouring of soaps, anodised aluminum and casein, wood stains and writing ink preparation.
  • Naphthol blue black (NBB) has been used to stain soluble proteins
Formule: C₂₂H₁₄N₆Na₂O₉S₂
MW: 616.49 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004017
Numéro CAS: 1064-48-8
EINECS: 213-903-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c47921268884289a89c349e772319efb6b123cdf&vid=0e23390dfa6feed24ab1b91900e9bdac4530ecf0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Brown to Very Dark Brown and Black
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength c = 0.007g/l in H2O 616 - 622 nm
Extinction Coefficient ≥20000
Wavelength 318 - 324 nm
TLC Consistent With Control Conforms
Solubility (Turbidity) Opaque (c = 1mg/ml; H2O) Conforms
Solubility (Color) Dark Blue to Very Dark Blue
Water (by Karl Fischer) ≤10.0 %
Carbon ≥33.4 %
Nitrogen ≥10.6 %
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon verre pour solides 25 g 195243-25G
Flacon verre pour solides 100 g 195243-100G
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité