Noir amido 10B ~50% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: 4-Amino-5-hydroxy-3-(4-nitrophénylazo)-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de sodium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
N9002-100GEA 97.4 EUR InStock
N9002-100G
Noir amido 10B ~50% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
4-Amino-5-hydroxy-3-(4-nitrophénylazo)-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de sodium
Formule: C₂₂H₁₄N₆Na₂O₉S₂
MW: 616,49 g/mol
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00004017
Numéro CAS: 1064-48-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder
Solubility (Colour) Dark Blue
Nitrogen 5.5 - 8.2%
Lambda Max, In H₂O 617 - 620 nm
Dye Content 40 - 60%, Approx 50%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité