N-Éthyl-1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtylamine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16986122EA 83.7 EUR InStock
EHERC16986122
N-Éthyl-1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtylamine
N-Éthyl-1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtylamine
Formule: C₂₄H₂₁N₅
MW: 379,4570 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003904
Numéro CAS: 6368-72-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité