4,5-Dihydroxy-3-(p-nitrophénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L11330.14 L11330.22
L11330.14EA 61.4 EUR InStock
L11330.14 L11330.22
4,5-Dihydroxy-3-(p-nitrophénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium ≥97%
4,5-Dihydroxy-3-(p-nitrophénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium
CAS No.: 548-80-1 Molecular Formula: C16H9N3Na2O10S2 Formula Weight: 513.37 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4109733 Merck Reference: 14,2240 MDL No.: MFCD00003951
Formule: C₁₆H₉N₃Na₂O₁₀S₂
MW: 513,37 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003951
Numéro CAS: 548-80-1
EINECS: 208-959-9
Merck Index: 14,2240
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité