Acridine orange base ≥75% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
235474-25G 235474-5G
235474-25GEA 263 EUR InStock
235474-25G 235474-5G
Acridine orange base ≥75% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Acridine orange
Acridine Orange base (3,6-Bis(dimethylamino)acridine) is a cell-permeable fluorescent dye that binds to nucleic acids. It emits green fluorescence when bound to dsDNA and red fluorescence when bound to ssDNA or RNA. It is also known to be a positive solvatochromic dye. Acridine orange has also been used as a lysosomal dye. It is widely used to detect the presence of homeopathic potencies.
Formule: C₁₇H₁₉N₃
Point de fusion: 165 °C (dec., lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005029
Numéro CAS: 494-38-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=888823beccf53209a405a0fa2635aa17c7031fa8&vid=4d03cc4a6dbc866c2c25327340e9b2728c334a9a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength 227 - 233 nm
Extinction Coefficient ≥14000
Carbon ≥56.2 %
Nitrogen ≥11.6 %
Purity (HPLC) ≥75 %
Solubility (Turbidity) Clear
Solubility (Color); Orange to Very Dark Red-Brown, c = 1mg/ml, 1N HCl Conforms to Requirements
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité