2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO342550250EA 191 EUR InStock
ACRO342550250 ACRO342550050
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline 97%
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formule: C₁₀H₈Cl₂N₂O₂
MW: 259,0887 g/mol
Point de fusion: 172…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 27631-29-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 179 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité