2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0085.06EA 1180 EUR InStock
PROOMM0085.06
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formule: C₁₀H₈Cl₂N₂O₂
MW: 259,0887 g/mol
Numéro CAS: 27631-29-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité