Tobramycine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA17588000EA 400 EUR InStock
EHERCA17588000
Tobramycine
Tobramycine
Formule: C₁₈H₃₇N₅O₉
MW: 467,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077885
Numéro CAS: 32986-56-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité