Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5'-Phosphate de guanosine sel de disodium

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 5'-GMP 2Na

EHERC14057150EA 214 EUR InStock
EHERC14057150
5'-Phosphate de guanosine sel de disodium
5'-Phosphate de guanosine sel de disodium


Formule: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₈P
MW: 407,187 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151238
Numéro CAS: 5550-12-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité