5'-Phosphate de guanosine sel de disodium
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 5'-GMP 2Na
MOLE66211644-5GEA 0 EUR InStock
MOLE66211644-5G
5'-Phosphate de guanosine sel de disodium
5'-Phosphate de guanosine sel de disodium
Formule: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₈P
MW: 407,187 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151238
Numéro CAS: 5550-12-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité