5'-Phosphate de guanosine sel de disodium hexahydraté
Fournisseur: MP Biomedicals
0210070205 0210070225
ICNA0210070205EA 126 EUR InStock
ICNA0210070205 ICNA0210070225
5'-Phosphate de guanosine sel de disodium hexahydraté
5'-Phosphate de guanosine sel de disodium hexahydraté
Formule: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₈P·6H₂O
Numéro MDL: MFCD00151238
Numéro CAS: 5550-12-9
EINECS: 226-914-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité