Guanosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate 90% pour biochimie
Fournisseur: Thermo Scientific
226250010 226250500 226252500
ACRO226250010EA 629 EUR InStock
ACRO226250010 ACRO226250500 ACRO226252500
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate 90% pour biochimie
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate
Formule: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₄P₃·H₂O
Point de fusion: 180 °C (dec.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03410297
Numéro CAS: 56001-37-7
EINECS: 259-940-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12 % (K.F.)
HPLC ≥88 %
UV spectrophotometry ≥88 % (lambda max. 252 nm, pH 7)
Ratio of Absorbances 0.63 to 0.69 (A280/A260)
Related substances ≤4 % (typically) Guanosine diphosphate (HPLC)
Sodium (Na) 7 to 9.5 % (flame photom.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité