Guanosine 5'-triphosphate disodium salt, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
371701-250 371701-50
371701-250EA 516 EUR InStock
371701-250 371701-50
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt, Millipore®
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Formule: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₄P₃
Numéro MDL: MFCD03410297
Numéro CAS: 56001-37-7
EINECS: 259-940-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité