2'-Désoxyinosine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52292.MD H52292.03 H52292.06
H52292.MDEA 24.6 EUR InStock
H52292.MD H52292.03 H52292.06
2'-Désoxyinosine ≥98%
2'-Désoxyinosine
Purity: 98+% CAS No.: 890-38-0 Molecular Formula: C10H12N4O4 Formula Weight: 252.23 MDL No.: MFCD00005762
Formule: C₁₀H₁₂N₄O₄
MW: 252,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005762
Numéro CAS: 890-38-0
EINECS: 212-964-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité