Puromycine dihydrochlorure
Fournisseur: Roth Carl
Attention
0240.1 0240.2 0240.3 0240.4
ROTH0240.1EA 26.9 EUR InStock
ROTH0240.1 ROTH0240.2 ROTH0240.3 ROTH0240.4
Puromycine dihydrochlorure
Puromycine dihydrochlorure
Formule: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012691
Numéro CAS: 58-58-2
EINECS: 200-387-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité