Adénosine
Fournisseur: Roth Carl
ROTH2318.3EA 72.5 EUR InStock
ROTH2318.3
Adénosine
Adénosine
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₄
MW: 267,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005752
Numéro CAS: 58-61-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité