Phosphate d'adénosine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogen phosphate, 5'-Adenylic acid, Adenosine 5'-monophosphate, Adenosine monophosphate, 5'-AMP
102790050 102790250 102791000
ACRO102790050EA 52.3 EUR InStock
ACRO102790050 ACRO102790250 ACRO102791000
Phosphate d'adénosine 99%
Phosphate d'adénosine
Formule: C₁₀H₁₄N₅O₇P
MW: 347,22 g/mol
Point de fusion: 178…185 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005750
Numéro CAS: 61-19-8
EINECS: 200-500-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤6 % (105°C, 5 hrs)
HPLC ≥98.5 %
UV spectrophotometry molar absorptivity 15400 +/- 2%, on dry basis
UV transmittance ≥95.0 % (c=1, 0.2 N NaOH, 430 nm) 1 cm cell
Ratio of Absorbances 0.14 to 0.16 (A280/A260)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité