Phosphate d'adénosine, (max. 6% H₂O) 99% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Scientific
L14051.03EA 22.4 EUR InStock
L14051.03 L14051.06
Phosphate d'adénosine, (max. 6% H₂O) 99% (poids sec)
Phosphate d'adénosine
a useful ligand determinant that facilitate the binding of APS reductase inhibitors and activates adenosine receptor agonists.
5'-AMP is an activator of a class of protein kinases known as AMP-activated protein kinase, an activator of phosphorylase b in the polymerization reaction for the synthesis of branched polysaccharides, a reagent in the synthesis of adenosine-5?-phosphoimidazolide, an inhibitor of endogenous NMN adenylyltransferase (NMNAT) activity that converts NMN to NAD+.
Formule: C₁₀H₁₄N₅O₇P
MW: 347,22 g/mol
Point de fusion: ∼ 190 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149360
Numéro CAS: 61-19-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité