Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Fournisseur: PanReac AppliChem
A1348.0005 A1348.0100
A1348.0005EA 44.2 EUR InStock
A1348.0005 A1348.0100
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Adenosine 5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Formule: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃
Numéro MDL: MFCD00080339
Numéro CAS: 987-65-5
EINECS: 213-579-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité