Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Fournisseur: Roth Carl
ROTHK054.1EA 35.9 EUR InStock
ROTHK054.1 ROTHK054.3
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Formule: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃
MW: 551,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00080339
Numéro CAS: 987-65-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité