Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Fournisseur: Serva
10920.01 10920.02 10920.03 10920.04
SERA10920.01EA 0 EUR InStock
SERA10920.01 SERA10920.02 SERA10920.03 SERA10920.04
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Adenosine 5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Formule: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃
Numéro MDL: MFCD00080339
Numéro CAS: 987-65-5
EINECS: 213-579-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité