Inosine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
122250100 122250250 122251000 122252500
ACRO122250100EA 65.8 EUR InStock
ACRO122250100 ACRO122250250 ACRO122251000 ACRO122252500
Inosine 99%
Inosine
Formule: C₁₀H₁₂N₄O₅
Point de fusion: 212…213 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066770
Numéro CAS: 58-63-9
EINECS: 200-390-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥98.5 %
UV spectrophotometry Molar absorptivity 12200 +/- 2%, on dry substance
UV transmittance ≥98 % (c=1, H2O, 430 nm, 1 cm cell)
Ratio of Absorbances 0.22 to 0.26 (A280/A260)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité