Inosine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14459.06 A14459.14 A14459.22
A14459.06EA 26.3 EUR InStock
A14459.06 A14459.14 A14459.22
Inosine ≥98%
Inosine
Applications: Suppresses the increase of glucose and insulin used in blood.
Formule: C₁₀H₁₂N₄O₅
Point de fusion: 212…215 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066770
Numéro CAS: 58-63-9
EINECS: 200-390-4
Merck Index: 14,4975
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité