Inosine
Fournisseur: Roth Carl
ROTH6770.1EA 25.9 EUR InStock
ROTH6770.1
Inosine
Inosine
Formule: C₁₀H₁₂N₄O₅
MW: 268,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066770
Numéro CAS: 58-63-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité