Inosine
Fournisseur: Serva
26250.02 26250.03
SERA26250.02EA 0 EUR InStock
SERA26250.02 SERA26250.03
Inosine
Inosine
Formule: C₁₀H₁₂N₄O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066770
Numéro CAS: 58-63-9
EINECS: 200-390-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité