Thymidine
Fournisseur: Serva
Danger
18600.02 18600.03
SERA18600.02EA 0 EUR InStock
SERA18600.02 SERA18600.03
Thymidine
Thymidine
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006537
Numéro CAS: 50-89-5
EINECS: 200-070-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité