Thymidine-5'-triphosphoric acid tetrasodium salt (dTTP-Na4)
Fournisseur: Serva
39703.01 39703.02
SERA39703.01EA 0 EUR InStock
SERA39703.01 SERA39703.02
Thymidine-5'-triphosphoric acid tetrasodium salt (dTTP-Na4)
Thymidine-5'-triphosphoric acid tetrasodium salt (dTTP-Na4)
Formule: C₁₀H₁₃N₂Na₄O₁₄P₃
Numéro MDL: MFCD00080338
Numéro CAS: 3624-46-2
EINECS: 222-826-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité