Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) hydrate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO226225000EA 291 EUR InStock
ACRO226225000
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) hydrate 95%
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) hydrate
Formule: C₉H₁₄N₃Na₂O₁₄P₃·xH₂O
MW: 527,12 g/mol (anhy)
Point de fusion: 215…218 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00150809
Numéro CAS: 652154-13-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C, 5 h)
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité