2'-Deoxycytidine hydrochloride, Supelco®
Fournisseur: Merck
D8006-10G D8006-1G
D8006-10GEA 516 EUR InStock
D8006-10G D8006-1G
2'-Deoxycytidine hydrochloride, Supelco®
2'-Deoxycytidine hydrochloride
Formule: C₉H₁₄ClN₃O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012840
Numéro CAS: 3992-42-5
EINECS: 223-639-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6d99a5fd51698aeff205afe10ad652e77632eb8&vid=e6d99a5fd51698aeff205afe10ad652e77632eb8&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e30612856c3bd857017a2fbf0c2da16524d77a36&vid=e30612856c3bd857017a2fbf0c2da16524d77a36&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité