Amphotericine B, 850 U/mg
Fournisseur: Roth Carl
Attention
0246.1 0246.2 0246.3
ROTH0246.1EA 26.9 EUR InStock
ROTH0246.1 ROTH0246.2 ROTH0246.3
Amphotericine B, 850 U/mg
Amphotericine B
Formule: C₄₇H₇₃NO₁₇
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00877763
Numéro CAS: 1397-89-3
EINECS: 215-742-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité