L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Nystatine, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Attention
Synonyms: Fungicidin, Mycostatin
475914-1 475914-5
475914-1EA 97.5 EUR InStock
475914-1 475914-5
Nystatine, Millipore®
Nystatine
Formule: C₄₇H₇₅NO₁₇
MW: 926.09 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD25541651
Numéro CAS: 1400-61-9
EINECS: 215-749-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité