Nystatine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15661000EA 85.6 EUR InStock
EHERC15661000
Nystatine
Nystatine
Formule: C₄₇H₇₅NO₁₇
MW: 926,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD25541651
Numéro CAS: 1400-61-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité