Monensin sel monosodique hydraté
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15291000EA 103 EUR InStock
EHERC15291000
Monensin sel monosodique hydraté
Monensin sel monosodique hydraté
Formule: C₃₆H₆₁NaO₁₁·H₂O
MW: 692,85 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00077826
Numéro CAS: 22373-78-0
ONU: 3462
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité