Monensin sel monosodique hydraté, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
46468-100MGEA 60.3 EUR InStock
46468-100MG
Monensin sel monosodique hydraté, Supelco®
Monensin sel monosodique hydraté
Formule: C₃₆H₆₁NaO₁₁·H₂O
MW: 692,85 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00077826
Numéro CAS: 22373-78-0
ONU: 3462
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité