E-64 ((2S,3S)-(+)-trans-Epoxy succinyl-L-leucylamido-4-guanidino butane)
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0215284605EA 267 EUR InStock
ICNA0215284605 ICNA0215284610 ICNA0215284601
E-64 ((2S,3S)-(+)-trans-Epoxy succinyl-L-leucylamido-4-guanidino butane)
Protéines et Peptides
E-64 is an inhibitor for thiol protease, papain, actinidin, ananain, bromelain, calpain and cathepsin B. An irreversible cysteine protease inhibitor that has no action on cysteine residues in other plants. It does not react with low molecular weight thiols such as 2-mercaptoethanol.
  • Specific active site titrant
  • Soluble in 50% acetic acid, water, or DMSO
It is an effective ligand for affinity purification of cysteine proteases. When coupled to a thiolated affinity matrix, binding is no longer irreversible, but specificity is retained.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité