Actinomycine D 93%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO294940010EA 44 EUR InStock
ACRO294940010 ACRO294941000 ACRO294940250 ACRO294940050
Actinomycine D 93%
Actinomycine D
Red crystalline powder
GHS Symbols: GHS06, GHS08
Hazard Class: 6.1
MDL No.: MFCD00005033
Packing Group: III
Signal Word: Danger
Formule: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
MW: 1255,5 g/mol
Point de fusion: 245…252 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005033
Numéro CAS: 50-76-0
ONU: 3462
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥91 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité