Actinomycine D ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: Biotium
40038.EA 212 EUR InStock
40038.
Actinomycine D ≥98% (par HPLC)
Actinomycine D
Actinomycin D is a nonfluorescent GC-selective intercalator.
  • Absorption/Emission 240nm & 443nm/none
  • Extinction Coefficient >35,000(240nm) & >25,000(443nm)
  • Orange red solid soluble in DMSO at 50 mg/mL
  • Store at 4°C
GHS Symbols: GHS06, GHS08
Hazard Class: 6.1
MDL No.: MFCD00005033
Packing Group: III
Signal Word: Danger
Similar to 7-AAD (cat. no. 40038), actinomycin D has also been used for chromosome banding studies.
Formule: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
MW: 1255,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005033
Numéro CAS: 50-76-0
ONU: 3462
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité