Actinomycine D, crystallin
Fournisseur: Serva
SERA10710.02EA 0 EUR InStock
SERA10710.02 SERA10710.01
Actinomycine D, crystallin
Actinomycine D
GHS Symbols: GHS06, GHS08
Hazard Class: 6.1
MDL No.: MFCD00005033
Packing Group: III
Signal Word: Danger
Formule: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
MW: 1255,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005033
Numéro CAS: 50-76-0
ONU: 3462
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité