Leupeptin, hemisulphate
Fournisseur: G-Biosciences
786-051EA 472 EUR InStock
786-051
Leupeptin, hemisulphate
Protéines et Peptides
Leupeptin, hemisulphate inhibits serine, plasmin, porcine kallikrein and cysteine proteases, including papain and cathepsin B. Does not inhibit chymotrypsin and thrombin
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité