Leupeptin hemisulphate
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0215155301EA 34.4 EUR InStock
ICNA0215155301 ICNA0215155305 ICNA0215155325 ICNA0215155380
Leupeptin hemisulphate
Protéines et Peptides
Leupeptin is a modified tripeptide reversible protease inhibitor of trypsin-like proteases and some cysteine proteases including endoproteinase Lys-C, kallikrein, papain, thrombin, cathepsin B, cathepsins H and L, trypsin, calpain, trypsin8 and plasmin.
  • Soluble in water (50 mg/ml)
  • White powder
  • Effective concentration: 10 to 100 μM
It gives multiple peaks on HPLC due to equilibria among three forms in solution. Purity determined using three main peaks. Majority of contaminating peptide is racemised leupeptin.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité