Pepstatin A, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
0219536801 0219536805 0219536810 0219536825 0219536880 0219536883
ICNA0219536801EA 37.2 EUR InStock
ICNA0219536801 ICNA0219536805 ICNA0219536810 ICNA0219536825 ICNA0219536880 ICNA0219536883
Pepstatin A, MP Biomedicals
Protéines et Peptides
Pepstatin A is a reversible inhibitor of aspartic proteases, pepsin, renin, cathepsin D, cathepsin G, and other acid proteases. It does not inhibit thiol proteases, neutral proteases or serine proteases.
It can be used in conjunction with E64-d and Leupeptin A to inhibit the degradation of autophagic cargo inside autophagosomes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité