Vancomycine chlorhydrate
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Chlorhydrate de vancomycine
PROOMM0239.00EA 435 EUR InStock
PROOMM0239.00
Vancomycine chlorhydrate
Vancomycine chlorhydrate
Formule: C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
MW: 1485,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD03613611
Numéro CAS: 1404-93-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité