Acide dibenzoyl-L-tartrique monohydraté 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2R,3R)-(-)-Di-O-benzoyl-tartaric acid monohydrate
160251000 160255000
ACRO160251000EA 35.5 EUR InStock
ACRO160251000 ACRO160255000
Acide dibenzoyl-L-tartrique monohydraté 98%
Acide dibenzoyl-L-tartrique monohydraté
Formule: C₁₈H₁₄O₈·1H₂O
MW: 376,33 g/mol (358,31 anhy)
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149119
Numéro CAS: 62708-56-9
EINECS: 220-374-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4 to 5.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -113° to -117° (20°C, 589 nm) (c=5, ethanol)
Titration with TBAH 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité