(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid monohydrate
Synonyms: (2S,3S)-2,3-Bis((4-methylbenzoyl)oxy)succinic acid hydrate, Di-p-toluoyl-D-tartaric acid monohydrate
011667-100G 011667-25G
FLUO011667-100GEA 0 EUR InStock
FLUO011667-100G FLUO011667-25G
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid monohydrate
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid monohydrate
Formule: C₂₀H₁₈O₈·1H₂O
MW: 386,358 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00149567
Numéro CAS: 71607-31-3
EINECS: 251-132-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité