Soybean trypsin inhibitor
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0210111391EA 559 EUR InStock
ICNA0210111391 ICNA0210111380 ICNA0210111383 ICNA0210111325
Soybean trypsin inhibitor
Protéines et Peptides
Trypsin inhibitor is a reversible serine protease inhibitor. It inhibits factor Xa, trypsin, chymotrypsin, kallikrein and plasmin.
Unit definition: One unit will inhibit one trypsin BAEE unit. One trypsin unit causes an increase of absorbance at 253 nm of 0,001 per minute at 25 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité