n-Dodecyl-β-D-maltoside
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonyms: DDM
BMOL50311-2EA 0 EUR InStock
BMOL50311-2 BMOL50311-1 BMOL50311-3
n-Dodecyl-β-D-maltoside
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Formule: C₂₄H₄₆O₁₁
MW: 510,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043012
Numéro CAS: 69227-93-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité