n-Dodecyl-β-D-maltoside
Fournisseur: Molekula
Synonyms: DDM
MOLE21771928-1GEA 0 EUR InStock
MOLE21771928-1G
n-Dodecyl-β-D-maltoside
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Formule: C₂₄H₄₆O₁₁
MW: 510,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043012
Numéro CAS: 69227-93-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité