n-Dodecyl-β-D-maltoside
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
89902 89903
PIER89902EA 171 EUR InStock
PIER89902 PIER89903
n-Dodecyl-β-D-maltoside
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Formule: C₂₄H₄₆O₁₁
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00043012
Numéro CAS: 69227-93-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité